L2807
3,7-Dimethyl-1,6-Octadien-3-yl-Acetat
97%
Synonym(e):
Linalylacetat, Bergamol, Essigsäure-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChIKey
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?