Merck
L033000
Sigma-Aldrich
BTT-Aktivator
0.3 M
Synonym(e):
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
Farbe
clear
SMILES String
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
InChIKey
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aktivatorlösung; enthält leistungsstarke Aktivatoren wie 4,5-Dicyanoimidazol (DCI), 5-(3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl)-1H-tetrazol (Activator 42) oder 5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) in Acetonitril; wird während des Extensionsschritts mit Phosphoramiditlösungen gemischt. Der Aktivator reagiert mit der Amidit-Gruppe und bildet so ein hochreaktives Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt bildet anschließend eine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′-Hydroxygruppe der wachsenden Oligonukleotidkette. BTT-Aktivator, 0,3 mol/l ist 5-(Benzylthio)-1H-tetrazol.
Angaben zur Herstellung
Acetonitril/5-(Benzylthio)-1H-Tetrazol 100/6 (v/w)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)