Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)