Wichtige Dokumente
I27503
2-Isopropylbenzolthiol
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Isopropylthiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.5579 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?