Wichtige Dokumente
695580
1,3-Butadien -Lösung
20 wt. % in toluene
Synonym(e):
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
20 wt. % in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.493
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the synthesis of 1,6-hexanedial (adipic aldehyde) by bis-hydroformylation using rhodium as a catalyst.
- As a monomer for the synthesis of cis-1,4-polybutadiene by polymerization using cobalt(II) and nickel(II) complex catalysts.
- As a precursor for the selective synthesis of butene by hydrogenation reaction.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-105.0 °F
Flammpunkt (°C)
-76.11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?