HAM59000-25
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1725 BFP, volume 250 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1725 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-25
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
500 psig pressure
ID × AD
2.30 mm × 7.75 mm
Volumen
250 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)