Wichtige Dokumente
H3003
2-Heptanol
98%
Synonym(e):
Pentyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?