340332
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 15 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]24/D +10°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Anwendung
- (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.
- (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.
- (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?