Merck
GF98913707
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 500 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI536020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 989-137-07
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)