Merck
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
SI536015
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-360-70
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
0.02 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)