Merck
GF96008126
Kobalt
powder, 840 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
CO006035
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 960-081-26
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
840 (micron)
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)