GF94353363
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
1000mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037905
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 943-533-63
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)