GF91232861
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 80 mm, L 50 mm
Synonym(e):
FP367990
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 912-328-61
Länge
50 mm
Durchmesser
80 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)