Merck
GF87078156
Tantal
powder, 75 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonym(e):
TA006030, Ta
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141741
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 870-781-56
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)