Wichtige Dokumente
GF68450676
Tantal
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
TA006016, Ta
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 684-506-76
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
1-3 μm (FSSR)
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)