Merck
GF83466748
Aluminiumoxid
sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606810
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-667-48
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)