Wichtige Dokumente
GF78560781
Zink
powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Synonym(e):
ZN006040
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 785-607-81
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)