Merck
GF73205287
Stainless steel - AISI 316l
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight 500 g, condition atomized
Synonym(e):
FF216040
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 732-052-87
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)