GF47211870
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.05 mm
Synonym(e):
FE248703
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 472-118-70
Nennmaschenweite
0.085 mm
Größe
300 × 300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)