Merck
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonym(e):
ZN063802
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Hersteller/Markenname
Goodfellow 723-989-31
Größe
150 × 150 mm
Dicke
50 mm
Schüttdichte
0.33 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)