Wichtige Dokumente
GF32492673
Kupfer
foam, thickness 4 mm, 23 mm diameter, bulk density 3.32 g/cm3
Synonym(e):
CU003804
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Goodfellow 324-926-73
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
23 mm
23 mm
Dicke
4 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
3.32 g/cm3
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)