Wichtige Dokumente
GF70438518
Silikon
rod, 40mm, diameter 20mm, single crystal, -100, 99.999%
Synonym(e):
Silizium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 704-385-18
L × Durchm.
40 mm × 20 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)