Merck
GF61543201
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 1 g, purity 96+%
Synonym(e):
SC006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sc
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141613
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 615-432-01
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
1 g
Max. Stückgröße
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)