NIST3105A
Beryllium(Be)-Standardlösung
NIST® SRM® 3105a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Beryllium (Be)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Skin,Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)