GF61122608
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 6.0 mm, condition ground, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
SI643300
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-226-08
Größe
50 × 50 mm
Dicke
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)