GF60529327
Iron/Silicon
powder, 150 max. part. size (micron), Fe91%/Si 9%, weight 100 g, condition gas atomized
Synonym(e):
FE166011
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 605-293-27
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)