GF26340689
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 200g
Synonym(e):
FE246010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-406-89
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)