Merck
GF54371695
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES301450
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-716-95
Länge
1 m
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)