GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
FA140350
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 527-133-56
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)