GF36678796
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonym(e):
AG065160
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 366-787-96
Länge
5 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)