Merck
GF51211673
Polyphenylsulfone
(PPSU), sheet, thickness 5.5 mm, size 165 × 165 mm, blue
Synonym(e):
SU333020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-116-73
Größe
165 × 165 mm
Dicke
5.5 mm
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)