GF49444588
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP303150
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 494-445-88
Größe
300 × 300 mm
Dicke
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)