Wichtige Dokumente
GF47306909
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonym(e):
AU008710
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 473-069-09
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Nennmaschenweite
0.25 mm
Größe
50 × 50 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)