GF46167532
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm, gray
Synonym(e):
EK303010
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 461-675-32
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)