Merck
GF41865992
Eisen
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
FE006101
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 418-659-92
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)