Merck
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
FE596010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 371-756-65
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)