544884
Eisen(III)-oxid
nanopowder, <50 nm particle size (BET)
Synonym(e):
Ferric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
crystalline (primarily γ)
Qualitätsniveau
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
50-245 m2/g
Partikelgröße
<50 nm (BET)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High theoretical specific capacity
- Biocompatibility
- Ease of coating and modification
- Non-toxicity
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)