GF36441873
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, black
Synonym(e):
AN337920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 364-418-73
Länge
500 mm
Durchmesser
20 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)