Merck
GF34540309
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonym(e):
CR516010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-403-09
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)