GF33405128
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, transparent pale amber
Synonym(e):
EK301250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-051-28
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)