Wichtige Dokumente
456640
Poly(oxy-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylencarbonyl-1,4-phenylen)
Synonym(e):
PEEK, Polyether ether ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Qualitätsniveau
Härte
126 (Rockwell R, ASTM D 785)
mp (Schmelzpunkt)
322 °C
Übergangstemp.
Tm (DSC) 322 °C (onset)
Löslichkeit
all common solvents: insoluble
concentrated sulfuric acid: soluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(O)cc3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?