GF33080183
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP341050
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-801-83
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)