GF32874059
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
20m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NE075110
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 328-740-59
L × Durchm.
20 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)