Wichtige Dokumente
GF31896366
Germanium
sheet, 7x24mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonym(e):
Germanium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 318-963-66
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
Größe × Dicke
7x24 mm × 1.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)