Merck
GF29172203
Gold-tin alloy, Au98Sn2
0.2m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
AU085150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 291-722-03
L × Durchm.
0.2 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)