Wichtige Dokumente
244678
Zinn(IV)-chlorid Pentahydrat
98%
Synonym(e):
Zinntetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tin
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.5H2O.Sn/h4*1H;5*1H2;/q;;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable