GF25915642
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030290
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 259-156-42
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)