GF18965931
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030260
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-659-31
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)