GF23576687
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
CU266010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 235-766-87
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)