GF19127336
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.03 mm, size 600 × 900 mm
Synonym(e):
ET311130
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 191-273-36
Größe
600 × 900 mm
Dicke
0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)